Tisk…
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 2690 CZK
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 98+%
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54
Bod varu: 152 °C (760 mmHg)
Bod tání: 29…33 °C
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042225
CAS číslo: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %