Tisk…
O-Phenetidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
233480050 233485000
ACRO233480050EA 820 CZK
ACRO233480050 ACRO233485000
O-Phenetidine 99%
O-Phenetidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 229 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 80 °C
MDL Number: MFCD00007689
CAS číslo: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07372
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %