Tisk…
Neutrální červeň, pure, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
229810250 229811000
ACRO229810250EA 3500 CZK
ACRO229810250 ACRO229811000
Neutrální červeň, pure, high purity biological stain
Neutrální červeň
Vzorec: C₁₅H₁₇ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012651
CAS číslo: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %