Tisk…
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
229280050 229280010 229280250
ACRO229280050EA 9450 CZK
ACRO229280050 ACRO229280010 ACRO229280250
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin 99+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂
Bod varu: 402 °C (1013 hPa)
Bod tání: 167…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007748
CAS číslo: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %