Tisk…
Lithocholic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
229090050 229090250
ACRO229090050EA 1430 CZK
ACRO229090050 ACRO229090250
Lithocholic acid 98%
Lithocholic acid
Vzorec: C₂₄H₄₀O₃
Bod tání: 182…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003682
CAS číslo: 434-13-9
EINECS: 207-099-1
Merck Index: 12,05571
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 190 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +32° to +38° (20 °C, 589 nm) (1.5 % in C2H5OH)