Tisk…
Chenodeoxycholic acid 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
228770050 228770250 228771000
ACRO228770050EA 3790 CZK
ACRO228770050 ACRO228770250 ACRO228771000
Chenodeoxycholic acid 97+%
Chenodeoxycholic acid
Vzorec: C₂₄H₄₀O₄
Bod tání: 162…168 °C
Hustota: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064142
CAS číslo: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Specific optical rotation +9° to +14° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
Titration with NaOH ≥97.0 % (on dried basis)