Tisk…
5-Iodouracil 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
228160100 228160500
ACRO228160100EA 2730 CZK
ACRO228160100 ACRO228160500
5-Iodouracil 99%
5-Iodouracil
Vzorec: C₄H₃IN₂O₂
MW: 237,98 g/mol
Bod varu: 401 °C (1013 hPa)
Bod tání: 270…274 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006020
CAS číslo: 696-07-1
EINECS: 211-788-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 266 to 276 °C (Subl)
HPLC ≥98.5 %