Tisk…
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
227115000 227110025
ACRO227115000EA 3440 CZK
ACRO227115000 ACRO227110025
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 97%
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
Bod varu: 152…153 °C (10 mmHg)
Bod tání: 35…38 °C
Hustota: 1,099 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004680
CAS číslo: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Merck Index: 12,00459
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %