Tisk…
5-Bromouracil 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
226440050 226440250
ACRO226440050EA 876 CZK
ACRO226440050 ACRO226440250
5-Bromouracil 98%
5-Bromouracil
Vzorec: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,98 g/mol
Bod varu: 384 °C (1013 hPa)
Bod tání: 307…310 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006017
CAS číslo: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %