Tisk…
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
224641000 224645000
ACRO224641000EA 2160 CZK
ACRO224641000 ACRO224645000
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on 97%, pure
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,064 g/cm³
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006550
CAS číslo: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %