Tisk…
(Methyl)triphenylphosphonium iodide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
224030250 224031000
ACRO224030250EA 2030 CZK
ACRO224030250 ACRO224031000
(Methyl)triphenylphosphonium iodide 97%
(Methyl)triphenylphosphonium iodide
Vzorec: C₁₉H₁₈IP
Bod tání: 185…187 °C
MDL Number: MFCD00066175
CAS číslo: 2065-66-9
EINECS: 218-178-5
UN: 3464
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %