Tisk…
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223980010 223980050
223980010.EA 4310 CZK
223980010. 223980050.
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀NiP₄
MW: 1107.85
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010011
CAS číslo: 15133-82-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %