Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum
223960010
223960050
ACRO223960010EA
4560
CZK
ACRO223960010
ACRO223960050
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Vzorec:
C₇₂H₆₀P₄Pt MW: 1244.24 Bod tání: 159…160 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00010014 CAS číslo: 14221-02-4 EINECS: 238-087-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Carbon (C) | 67.8 to 71.2 % |