Tisk…
Perboritan sodný tetrahydrát 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223200250 223200010 223200050 223202500
ACRO223200250EA 813 CZK
ACRO223200250 ACRO223200010 ACRO223200050 ACRO223202500
Perboritan sodný tetrahydrát 97%
Perboritan sodný tetrahydrát
Vzorec: NaH₂BO₄·4H₂O
Bod tání: 60 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149231
CAS číslo: 10486-00-7
EINECS: 239-172-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
pH 10.1 to 10.6 (1 % solution)
Titration with KMnO4 ≥96.0 %