Tisk…
Pyridiniumchlorid 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
222281000 222285000 222280025
ACRO222281000EA 1510 CZK
ACRO222281000 ACRO222285000 ACRO222280025
Pyridiniumchlorid 98%, pure
Pyridinium chloride
Vzorec: C₅H₆ClN
MW: 115.56
Bod varu: 222.5
Bod tání: 140…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012802
CAS číslo: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility almost colorless