Tisk…
2-Chloroethyl methyl ether 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methoxyethyl chloride
221771000 221775000 221770025
ACRO221771000EA 2270 CZK
ACRO221771000 ACRO221775000 ACRO221770025
2-Chloroethyl methyl ether 98%
2-Chloroethyl methyl ether
Vzorec: C₃H₇ClO
MW: 94.54
Bod varu: 89…90 °C (760 mmHg)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 1.03 g/cm³
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000972
CAS číslo: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 1992
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %