Tisk…
N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
221580050 221580250 221581000
ACRO221580050EA 4160 CZK
ACRO221580050 ACRO221580250 ACRO221581000
N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 97%
N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Vzorec: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25
Bod varu: 130…132 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.07 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000411
CAS číslo: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %