Chromium hexacarbonyl 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium, Hexacarbonylchromium(0), Chromium(0) hexacarbonyl
221050100
221050500
ACRO221050100EA
4970
CZK
ACRO221050100
ACRO221050500
Chromium hexacarbonyl 99+%
Chromium hexacarbonyl
Vzorec:
C₆CrO₆ MW: 220,06 g/mol Bod varu: 220 °C (760 mmHg) Bod tání: 150 °C Hustota: 1,77 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010945 CAS číslo: 13007-92-6 EINECS: 235-852-4 UN: 3466 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02253 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥99.0 % |