Tisk…
N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Aminodiphenylamine, N-(4-Aminophenyl)aniline
221000010 221001000 221002500
ACRO221000010EA 9970 CZK
ACRO221000010 ACRO221001000 ACRO221002500
N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
N-Phenyl-p-phenylenediamine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Bod varu: 354 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…75 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
MDL Number: MFCD00007850
CAS číslo: 101-54-2
EINECS: 202-951-9
UN: 3077
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to brown to purple Powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %