Tisk…
Ethyldimethylamin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DMEA
219292500 219290010
ACRO219292500EA 1810 CZK
ACRO219292500 ACRO219290010
Ethyldimethylamin 99%
Ethyldimethylamin
Vzorec: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Bod varu: 36 °C (760 mmHg)
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,675 g/cm³
Bod vzplanutí: –36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009039
CAS číslo: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3715 to 1.3735 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %