Tisk…
Deoxycholát sodný 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
218590250 218591000 218595000
ACRO218590250EA 1740 CZK
ACRO218590250 ACRO218591000 ACRO218595000
Deoxycholát sodný 99%, extra pure
Deoxycholát sodný
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Bod tání: 357…365 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064139
CAS číslo: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (2 g, 105°C, 4 h)
TLC ≤2 % Sodium cholate
pH 7.5 to 10 (5 % in water)
Specific optical rotation +42° to +46° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 98.5 to 102.0 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm