o-Phenylenediamine dihydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
218480250
218481000
ACRO218480250EA
3250
CZK
ACRO218480250
ACRO218481000
o-Phenylenediamine dihydrochloride 99+%
o-Phenylenediamine dihydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₀Cl₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012966 CAS číslo: 615-28-1 EINECS: 210-418-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light pink to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |