Tisk…
Phenyl chloroformate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
218212500 218210010
ACRO218212500EA 3230 CZK
ACRO218212500 ACRO218210010
Phenyl chloroformate 99%
Phenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57
Bod varu: 188…189 °C (1013mbar)
Bod tání: –28 °C
Hustota: 1.244 g/cm³
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000637
CAS číslo: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA