Tisk…
m-Fenylendiamin dihydrochlorid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzene-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,3-Phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-Phenylenediammonium dichloride
216650250 216651000
ACRO216650250EA 1760 CZK
ACRO216650250 ACRO216651000
m-Fenylendiamin dihydrochlorid 99%
m-Fenylendiamin dihydrochlorid
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂N₂
Bod tání: 277…278 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012975
CAS číslo: 541-69-5
EINECS: 208-790-0
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %