Tisk…

Octyltrichlorosilane 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Trichloro(octyl)silane

216501000 216505000
ACRO216501000EA 2000 CZK
ACRO216501000 ACRO216505000
Octyltrichlorosilane 97%
Octyltrichlorosilane
Vzorec: C₈H₁₇Cl₃Si
Bod varu: 233 °C (731 mmHg)
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000488
CAS číslo: 5283-66-9
EINECS: 226-112-1
UN: 1801
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR