Tisk…
Ethylmetakrylát 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate
215830010 215835000
ACRO215830010EA 2750 CZK
ACRO215830010 ACRO215835000
Ethylmetakrylát 99% stabilised
Ethylmetakrylát
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14
Bod varu: 118…119 °C (760 mmHg)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0.91 g/cm³
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009161
CAS číslo: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 to 120 ppm MEHQ