Tisk…
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
214370010 214370050
ACRO214370010EA 1240 CZK
ACRO214370010 ACRO214370050
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004352
CAS číslo: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %