Tisk…
n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
213351000 213358000 213350500
213351000.EA 2340 CZK
213351000. 213358000. 213350500.
n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Bod varu: 60…80 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.69 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009414
CAS číslo: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.37 to 2.59 M
Free base ≤1.2 %