Tisk…
Tetrabutylammonium tetrahydroborate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212900100 212900500
ACRO212900100EA 2660 CZK
ACRO212900100 ACRO212900500
Tetrabutylammonium tetrahydroborate 98%
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Vzorec: C₁₆H₄₀BN
Bod tání: 126…131 °C
MDL Number: MFCD00012035
CAS číslo: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
UN: 3131
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %