Tisk…
Benzyltrimethylammonium chloride 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
211862500 211860010 211860500
ACRO211862500EA 1560 CZK
ACRO211862500 ACRO211860010 ACRO211860500
Benzyltrimethylammonium chloride 98+%
Benzyltrimethylammonium chloride
Vzorec: C₁₀H₁₆ClN
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011782
CAS číslo: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %