Tisk…
3-Thiopheneethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
211710050 211710250
ACRO211710050EA 2810 CZK
ACRO211710050 ACRO211710250
3-Thiopheneethanol 99%
3-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Bod varu: 110…111 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009766
CAS číslo: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %