Tisk…
Nitroprusid sodný dihydrát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, Sodium nitrosopentacyanoferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide dihydrate
211640250 211641000 211645000
ACRO211640250EA 2130 CZK
ACRO211640250 ACRO211641000 ACRO211645000
Nitroprusid sodný dihydrát 99+%
Nitroprusid sodný dihydrát
Vzorec: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Hustota: 1,72 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149192
CAS číslo: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to dark red-brown Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate III ≤0.01 %
Hexacyanoferrate II ≤0.02 %