Tisk…
Benzyl isocyanate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
210760050 210760250
ACRO210760050EA 2240 CZK
ACRO210760050 ACRO210760250
Benzyl isocyanate 99+%
Benzyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 101…104 °C (33 mmHg)
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
MDL Number: MFCD00009701
CAS číslo: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %