Tisk…
2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
210480100 210480500 210482500
ACRO210480100EA 5590 CZK
ACRO210480100 ACRO210480500 ACRO210482500
2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Vzorec: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Bod varu: 71…73 °C (35 mmHg)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 0,825 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002825
CAS číslo: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %