Tisk…
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (Dimethylamino)trimethylsilane, Trimethylsilyldimethylamine, N,N-Dimethyltrimethylsilylamine, TMSDMA, N-(Trimethylsilyl)dimethylamine, N,N-Dimethylaminotrimethylsilane, Pentamethylsilylamine
209970100 209970500
ACRO209970100EA 1680 CZK
ACRO209970100 ACRO209970500
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 97%
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Vzorec: C₅H₁₅NSi
Bod varu: 84 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,732 g/cm³
Bod vzplanutí: –19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008297
CAS číslo: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %