Tisk…
Jantaran dvojsodný, anhydrous 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
208741000 208745000
ACRO208741000EA 1030 CZK
ACRO208741000 ACRO208745000
Jantaran dvojsodný, anhydrous 99%
Jantaran dvojsodný
Vzorec: C₄H₄Na₂O₄
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002790
CAS číslo: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥98.5 %