Tisk…
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
203250050 203250250
ACRO203250050EA 5120 CZK
ACRO203250050 ACRO203250250
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 143…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006108
CAS číslo: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %