Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
202380010
202380050
202380250
202381000
202380010.EA
2520
CZK
202380010.
202380050.
202380250.
202381000.
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec:
C₇₂H₆₀P₄Pd MW: 1155,58 g/mol Bod tání: 103…107 °C (rozkl.) Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00010012 CAS číslo: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to yellow-green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Carbon (C) | 73.7 to 76.0 % |