Tisk…
Vinyltrimethylsilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethyl(vinyl)silane
200330250 200331000
ACRO200330250EA 2410 CZK
ACRO200330250 ACRO200331000
Vinyltrimethylsilane 97%
Vinyltrimethylsilane
Vzorec: C₅H₁₂Si
MW: 100.24
Bod varu: 55
Hustota: 0.68 g/cm³
Bod vzplanutí: –24 °C
MDL Number: MFCD00008606
CAS číslo: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3895 to 1.3915 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %