Tisk…
Trimethylsilyl cyanide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
199560050 199560250 199561000 199565000
ACRO199560050EA 1820 CZK
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000 ACRO199565000
Trimethylsilyl cyanide 98%
Trimethylsilyl cyanide
Vzorec: C₄H₉NSi
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,744 g/cm³
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001765
CAS číslo: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %