Tisk…
Dipotassium tetrachloropalladate > 32,0% Pd
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
195120020 195120100
ACRO195120020EA 7800 CZK
ACRO195120020 ACRO195120100
Dipotassium tetrachloropalladate > 32,0% Pd
Dipotassium tetrachloropalladate
Vzorec: Cl₄K₂Pd
MW: 326.43
Bod tání: 105
Hustota: 2.67 g/cm³
MDL Number: MFCD00011373
CAS číslo: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green-brown to dark brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥32.0 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤20 ppm
Rhodium (Rh) ≤20 ppm
Ruthenium (Ru) ≤20 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm