Tisk…
(Chloromethyl)trimethylsilane 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
194760250 194761000
ACRO194760250EA 2210 CZK
ACRO194760250 ACRO194761000
(Chloromethyl)trimethylsilane 98+%
(Chloromethyl)trimethylsilane
Vzorec: ClH₂CSi(CH₃)₃
MW: 122,67 g/mol
Bod varu: 98 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,879 g/cm³
Bod vzplanutí: –2 °C
MDL Number: MFCD00000878
CAS číslo: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %