Tisk…
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
194570010 194570050 194572500
ACRO194570010EA 10700 CZK
ACRO194570010 ACRO194570050 ACRO194572500
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride 99.99% (trace metals basis)
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Vzorec: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Bod tání: 245…250 °C
Hustota: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010016
CAS číslo: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.01 %