Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
190420010
190420050
ACRO190420010EA
10700
CZK
ACRO190420010
ACRO190420050
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride 98%
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Vzorec:
C₅₄H₄₅ClP₃Rh Bod tání: 245…250 °C Hustota: 1,363 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010016 CAS číslo: 14694-95-2 EINECS: 238-744-5 Merck Index: 12,02226 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Gravimetry | 10.8 to 11.3 % (Rh) |