Tisk…
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 2850 CZK
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Bod varu: 194…196 °C (760 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,28 g/cm³
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005466
CAS číslo: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %