Tisk…
Iodotrimethylsilane 95-97% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
187490050 187490250 187491000 187492500
187490050.EA 1650 CZK
187490050. 187490250. 187491000. 187492500.
Iodotrimethylsilane 95-97% stabilised
Iodotrimethylsilane
Vzorec: C₃H₉ISi
MW: 200.09
Bod varu: 106 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.4 g/cm³
Bod vzplanutí: –31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001028
CAS číslo: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (Ex I)
Stabilizer copper