Tisk…

m-Phenetidine 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

186720250 186720050
ACRO186720250EA 4200 CZK
ACRO186720250 ACRO186720050
m-Phenetidine 98%
m-Phenetidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007785
CAS číslo: 621-33-0
EINECS: 210-680-2
UN: 2311
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR