Tisk…
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
186190050 186190250 186190010
ACRO186190050EA 1170 CZK
ACRO186190050 ACRO186190250 ACRO186190010
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156.61
Bod varu: 84…85 °C (3 mmHg)
Hustota: 1.19 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002888
CAS číslo: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %