Tisk…
Benzyltributylammonium chloride 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Benzyl-N,N-dibutylbutan-1-aminium chloride
186151000 186155000
ACRO186151000EA 1020 CZK
ACRO186151000 ACRO186155000
Benzyltributylammonium chloride 98+%
Benzyltributylammonium chloride
Vzorec: C₁₉H₃₄ClN
Bod tání: 155…163 °C
MDL Number: MFCD00011849
CAS číslo: 23616-79-7
EINECS: 245-787-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %