Tisk…
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
185980100 185980250 185981000
ACRO185980100EA 2780 CZK
ACRO185980100 ACRO185980250 ACRO185981000
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride 94%
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Vzorec: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Bod varu: 50…52 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000888
CAS číslo: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %